安全性情報
RAB0406
Sigma-Aldrich
Human Trappin-2 / Elafin  ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 6.86-5000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PI3(5266)
詳細
The Human Trappin-2 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Trappin-2 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human TRAPPIN2
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paula Tejera et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 51(2), 262-272 (2014-03-13)
Elafin (peptidase inhibitor 3 [PI3]) and its biologically active precursor, pre-elafin, are neutrophil serine proteinase inhibitors with an important role in preventing excessive tissue injury during inflammatory events. Recently, we reported an association between single-nucleotide polymorphism (SNP) rs2664581 in the
Heather J Galipeau et al.
The American journal of gastroenterology, 109(5), 748-756 (2014-04-09)
Elafin, an endogenous serine protease inhibitor, modulates colonic inflammation. We investigated the role of elafin in celiac disease (CD) using human small intestinal tissues and in vitro assays of gliadin deamidation. We also investigated the potential beneficial effects of elafin
S I Labidi-Galy et al.
Oncogene, 34(3), 373-383 (2014-01-29)
High-grade serous ovarian carcinoma (HGSOC) and basal-like breast cancer (BLBC) share many features including TP53 mutations, genomic instability and poor prognosis. We recently reported that Elafin is overexpressed by HGSOC and is associated with poor overall survival. Here, we confirm