PHR1238
エルゴカルシフェロール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ビタミンD2, エルカルシオール, カルシフェロール, ビタミンD2, 放射性エルゴステロール, 照射エルゴステロール
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 788
traceable to Ph. Eur. E0900000
traceable to USP 1239005
APIファミリー
ergocalciferol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
114-118 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChI Key
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1238-100MG-PW:
PHR1238-500MG-PW:
PHR1238-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard.