安全性情報
RAB0393
Sigma-Aldrich
Human Oncostatin M (OSM) ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... OSM(5008)
詳細
Oncostatin M (OSM) is a multifunctional hematopoietic cytokine that belongs to the interleukin-6 (IL-6) cytokine family. Human OSM is produced by activated T lymphocytes and monocytes mainly during inflammatory disorders. OSM acts as a cell growth modulator. In addition, it also participates in low-density lipoprotein (LDL) receptor upregulation and induction of hematopoietic factors. OSM contributes to the inflammatory process, autoimmunity, and immunopathogenesis of cancers.
免疫原
Recombinant Human OSM
アプリケーション
The Human Oncostatin M (OSM) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Oncostatin M in serum, plasma, cell culture supernatants, and urine.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Grenier et al.
Blood, 93(4), 1413-1421 (1999-02-09)
Oncostatin M (OSM) is an interleukin-6 (IL-6) family cytokine known in particular to induce the synthesis of acute-phase proteins by hepatocytes. Because human polymorphonuclear neutrophils (PMN) can secrete numerous cytokines, the potential production of OSM by PMN was investigated. Highly
Pulmonary expression of oncostatin M (OSM) promotes inducible BALT formation independently of IL-6, despite a role for IL-6 in OSM-driven pulmonary inflammation.
Botelho FM
Journal of Immunology, 191, 1453-1464 (2013)