Merck
RAB0385
Sigma-Aldrich
心房性ナトリウム利尿ペプチドEIAキット
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
別名:
ANP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse, human, rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
入力
sample type serum
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.02 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NPPA(4878)
詳細
ANP酵素イムノアッセイ(EIA)キットは、ANPペプチドを検出するin vitro定量アッセイであり、競合酵素イムノアッセイの原理に基づいています。EIA-ANP-1は、ヒト、マウス、ラットに共通する配列を標的とするため、これらすべての種でのANP発現を高い特異性と感度で検出するために使用できます。
免疫原
心房性ナトリウム利尿ペプチド、合成ペプチド
アプリケーション
心房性ナトリウム利尿ペプチドEIAキットは、細胞培養物中の心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)の定量に使用されています。
研究用途に限ります。診断手順用ではありません。
心房性ナトリウム利尿ペプチドEIAキットは、糖尿病患者のANPレベルの測定に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)は、心房拡張に応答して放出されるポリペプチドホルモンであり、利尿、ナトリウム利尿、および血管弛緩を刺激します。ANPは、レニン-アンジオテンシン-アルドステロンシステム(RAAS)経路の阻害剤として作用します。また、体液の恒常性と血圧の維持にも大きな役割を果たします。標的細胞上の受容体へのANPの結合は、サイクリックグアノシン一リン酸(GMP)の産生を刺激します。ヒトでのANPの過剰発現は、うっ血性心不全につながります。ANPが虚血組織の血管新生を刺激する治療に使用できることを示す実験的研究があります。N末端ANPプロホルモンは、無症候性収縮期左室(LV)機能不全、うっ血性心不全、および心血管死亡率のバイオマーカーとして機能します。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Atrial natriuretic peptide elevation in congestive heart failure in the human.
Burnett JC Jr
Science, 231(4742), 1145-1147 (1986)
Endothelial cell modulation of cardiomyocyte gene expression
Jiang F, et al.
Experimental Cell Research, 383(2), 111565-111565 (2019)
Sodium Glucose Cotransporter 2 Inhibitors in the Treatment of Diabetes Mellitus: Cardiovascular and Kidney Effects, Potential Mechanisms, and Clinical Applications.
Heerspink HJ
Circulation, 134(10), 752-772 (2016)
Natriuretic peptides: Diagnostic and therapeutic use.
Pandit K
Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, suppl 4, S345-S353 (2011)
Brain natriuretic peptide as a novel cardiac hormone in humans. Evidence for an exquisite dual natriuretic peptide system, atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide.
Mukoyama M
The Journal of Clinical Investigation, 87(4), 1402-1412 (1991)