Merck
RAB0350
Sigma-Aldrich
Cell-Based ELISA for detecting phospho-ERK1 / 2 (pThr202 / pTyr204) in cultured cell lines
96 assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
使用法
96 assays
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
The Cell-Based ERK1/2 (pThr202 / pTyr204) ELISA kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of ERK1/2 (pThr202 / pTyr204) phosphorylation and screening the effects of various treatments, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human, mouse and rat cell lines.
免疫原
ERK1/2 (pThr202 / pTyr204) synthetic phosphopeptide
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)SDS
  • RABFIX1Fixing Solution (Item D)SDS
  • RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)SDS
  • RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)SDS
  • RABPLATE1Uncoated MicroplateSDS
  • RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)SDS
  • RABSTOP1Stop SolutionSDS
  • RABTMB1TMB Substrate Reagent (Item J)SDS
  • RABWASH120X Wash Buffer Concentrate ASDS
  • RABWASH220X Wash Buffer Concentrate BSDS
すべて表示 (10)
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)