安全性情報
RAB0267
Sigma-Aldrich
Human IL-18 BPa  ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 24.69-18000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL18BP(10068)
詳細
The Human IL-18 BPa ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-18 BPa in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IL-18 BP α
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benjamin Uzan et al.
EMBO molecular medicine, 6(6), 821-834 (2014-04-30)
Development of novel therapies is critical for T-cell acute leukaemia (T-ALL). Here, we investigated the effect of inhibiting the MAPK/MEK/ERK pathway on T-ALL cell growth. Unexpectedly, MEK inhibitors (MEKi) enhanced growth of 70% of human T-ALL cell samples cultured on
Zufeng Ding et al.
Biochemical and biophysical research communications, 451(4), 637-643 (2014-08-19)
Lectin-like oxidized low-density lipoprotein scavenger receptor-1 (LOX-1) is known to be involved in many pathophysiological events, such as inflammation. To clarify the role of LOX-1 in mtDNA damage and NLRP3 inflammasome activation, we studied wild-type (WT) and LOX-1 knockout (KO)
Peng Wang et al.
Molecular medicine reports, 24(1) (2021-05-27)
Heart failure (HF) is a progressive myocardial disease that affects pulse rate. Notably, chronic inflammation serves a crucial role in cardiac dysfunction and HF. Appropriate cardiomyocyte‑fibroblast communication is essential for cardiac function. In addition, cardiac fibroblasts (CFs) are the main
Kaori Sadakane et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 34(8), 893-902 (2013-08-29)
Phthalate esters in plastics act as adjuvants for immunoglobulin production, which aggravates allergic disease. However, the effects of alkylphenols (used as plasticizers and surfactants) on atopic dermatitis have not been studied in detail. Therefore, the goal of the present study
J Michelle Kahlenberg et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(1), 152-162 (2014-01-23)
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a systemic autoimmune syndrome associated with organ damage and an elevated risk of cardiovascular disease resulting from activation of both innate and adaptive immune pathways. Recently, increased activation of the inflammasome machinery in SLE has