安全性情報
RAB0225
Sigma-Aldrich
Mouse IFN-γ ELISA Kit
for cell and tissue lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Ifng(15978)
詳細
The Mouse IFN-γ ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IFN-γ in cell lysate and tissue lysate.
免疫原
Recombinant Mouse IFN-γ
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kaveh Abdi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 6028-6036 (2014-05-14)
IL-12p40 partners with the p35 and p19 polypeptides to generate the heterodimeric cytokines IL-12 and IL-23, respectively. These cytokines play critical and distinct roles in host defense. The assembly of these heterodimers is thought to take place within the cell
K Kim et al.
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland), 94(5), 494-501 (2014-08-07)
Previous studies suggest that control of Mycobacterium tuberculosis infection is compromised by the activity of regulatory T cells, including those that express CD39, an ectonucleotidase with immunosuppressive properties. Here, we examine the role of CD39 on CD4+ T cells reacting
Claudia Sardi et al.
Journal of neuroimmunology, 271(1-2), 18-29 (2014-04-22)
Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) inhibits microglia inflammatory activation in vitro. We here analyzed the involvement of CGRP and Receptor Component Protein (RCP) in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Alpha-CGRP deficiency increased EAE scores which followed the scale alpha-CGRP null>heterozygote>wild type. In
Xiaowei Wu et al.
Chemistry, an Asian journal, 9(8), 2260-2271 (2014-04-05)
We have previously described the discovery of N-alkylated iminosugars that showed immunosuppressive activity both in vitro and in vivo. Herein, we report the synthesis and biological evaluation of N-arylated lactam-type iminosugar derivatives. The synthesis started from simple monosaccharides and featured a Buchwald-Hartwig
Chris P Verschoor et al.
Infection and immunity, 82(11), 4824-4833 (2014-08-27)
Pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae is a major cause of death and an economic burden worldwide. S. pneumoniae is an intermittent colonizer of the human upper respiratory tract, and the ability to control asymptomatic colonization determines the likelihood of developing