安全性情報
RAB0220
Sigma-Aldrich
Mouse ICAM-1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 24.69-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Icam1(15894)
詳細
The Mouse ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule-1) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme- linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse ICAM-1 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse ICAM1
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) is a member of immunoglobulin (Ig) superfamily. It is an inducible transmembrane glycoprotein. ICAM-1 mediates adhesion of circulating leukocytes to the endothelial membrane and blood vessel. ICAM-1 might cause atherosclerosis and the polymorphism in ICAM-1 has reduced risk to cardiovascular diseases. IL-6 induces the upregulation of ICAM-1 and leads to metastasis of osteosarcoma cells. ICAM-1 causes invasion and metastasis of breast cancer cells. ICAM-1 is an important receptor for rhinovirus and Haemophilus influenzae binding. Upregulation of ICAM-1 in the respiratory tract of chronic airway limitation patients increases the risk of respiratory infections.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Role of ICAM1 in invasion of human breast cancer cells
Rosette C, et al.
Carcinogenesis, 26(5), 943-950 (2005)
IL-6 promotes ICAM-1 expression and cell motility in human osteosarcoma
Lin YM, et al.
Cancer Letters, 328(1), 135-143 (2013)
ICAM-1 gene rs5498 polymorphism decreases the risk of coronary artery disease
Liu A, et al.
Medicine, 97(40), e12523-e12523 (2018)
The main rhinovirus respiratory tract adhesion site (ICAM-1) is upregulated in smokers and patients with chronic airflow limitation (CAL)
Shukla SD, et al.
Respiratory Research, 18(1), 6-6 (2017)
Ayşe Yıldırım et al.
Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of cardiology, 14(3), 274-279 (2014-06-18)
To investigate preoperative and postoperative blood levels of soluble intercellular and vascular cell adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) in patients with and without pulmonary hypertension (PAH) due to congenital heart disease and left to right (L-R) shunt and to determine whether