安全性情報
RAB0210
Sigma-Aldrich
Mouse Granzyme B ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 14.34-3500 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Gzmb(14939)
詳細
The Mouse Granzyme B ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse Granzyme B in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
The Mouse Granzyme B enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit is an in vitro assay for the quantitative measurement of mouse granzyme B in serum, plasma, cell culture supernatants and urine. Granzyme B binds to mannose-6-phosphate/insulin-like growth factor II receptor. This protein is implicated in fast DNA fragmentation, a key step towards apoptosis in cells. Granzyme B is involved in the cleaving of pro-caspase-3, which leads to the activation of caspase-3. This protein also cleaves caspase-6, -7, -8, -9, and -10.
免疫原
Recombinant Mouse Granzyme B
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Di Yang et al.
Scientific reports, 7(1), 1288-1288 (2017-04-30)
Systemic lupus erythematosus (SLE) features a decreased pool of CD4
Hee Joon Yoo et al.
Marine drugs, 17(8) (2019-08-01)
Immunomodulation involves two mechanisms, immunostimulation and immunosuppression. It is a complex mechanism that regulates the pathophysiology and pathogenesis of various diseases affecting the immune system. Immunomodulators can be used as immunostimulators to reduce the side effects of drugs that induce
Brendan Bulik-Sullivan et al.
Nature biotechnology (2018-12-18)
Neoantigens, which are expressed on tumor cells, are one of the main targets of an effective antitumor T-cell response. Cancer immunotherapies to target neoantigens are of growing interest and are in early human trials, but methods to identify neoantigens either
Patrick R Hagner et al.
British journal of haematology, 179(3), 399-409 (2017-08-05)
Lenalidomide is an immunomodulatory agent that has demonstrated clinical benefit for patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL); however, despite this observed clinical activity, the mechanism of action (MOA) of lenalidomide has not been characterized in this setting.
Ciputra Adijaya Hartana et al.
PloS one, 13(7), e0200079-e0200079 (2018-07-03)
The immune system plays a significant role in urothelial bladder cancer (UBC) progression, with CD8+ T cells being capable to directly kill tumor cells using perforin and granzymes. However, tumors avoid immune recognition by escape mechanisms. In this study, we