Merck
RAB0143
Sigma-Aldrich
Human Dkk-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 122.9-30000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DKK1(22943)
詳細
The human Dkk-1 (hDkk-1) gene, a transcriptional target of the p53 tumor suppressor, encodes a powerful inhibitor of the Wnt signaling pathway and regulates the spatial patterning/morphogenesis of the mammalian central nervous system.The Dkk-1 gene, also called Dickkopf-1 , is a prototype member of a recently identified gene family that encodes secreted glycoproteins that control cell fate and neural patterning during embryonic development. This gene is located on human chromosome 10q.
免疫原
Recombinant Human DKK1
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Evidence strongly indicates that Dkk-1 protein functions as a potent inhibitor of the Wnt signaling pathway to enable appropriate positioning and development of the embryonic brain and other organ structures. hDkk-1 protein also has a pro-apoptotic function.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tumors of the Central Nervous System (2011)
Human Dkk-1, a gene encoding a Wnt antagonist, responds to DNA damage and its overexpression sensitizes brain tumor cells to apoptosis following alkylation damage of DNA
Shou J, et al.
Oncogene, 21(6), 878-878 (2002)
Mariusz L Hartman et al.
PloS one, 9(4), e95157-e95157 (2014-04-16)
The diversity of functional phenotypes observed within a tumor does not exclusively result from intratumoral genetic heterogeneity but also from the response of cancer cells to the microenvironment. We have previously demonstrated that the morphological and functional phenotypes of melanoma