安全性情報
RAB0128
Sigma-Aldrich
Mouse MIP-2 / CXCL2 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Cxcl2(20310)
詳細
The Mouse MIP-2 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse MIP-2 in serum, plasma and cell culture supernatants.
免疫原
Recombinant Mouse MIP-2
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lin Tong et al.
Respiratory physiology & neurobiology, 201, 7-14 (2014-06-29)
Keratinocyte growth factor-2 (KGF-2) plays a key role in lung development, but its role in acute lung injury has not been well characterized. Lipopolysaccharide instillation caused acute lung injury, which significantly elevated lung wet-to-dry weight ratio, protein and neutrophils in
Lunxian Tang et al.
Journal of leukocyte biology, 96(5), 809-820 (2014-08-02)
The immunomodulatory effects of PD-1 and CD4(+)CD25(+) Tregs in the resolution of ALI are still poorly understood. Accordingly, 1 million Tregs were isolated from spleens of WT C57BL/6 or PD-1(-/-) mice (magnetical bead purification and subsequent labeling with/without Vybrant dye)
Christopher G J McKenzie et al.
Blood, 123(22), 3496-3503 (2014-03-19)
Transfusion-related acute lung injury (TRALI) is the leading cause of transfusion-related mortality and can occur with any type of transfusion. TRALI is thought to be primarily mediated by donor antibodies activating recipient neutrophils resulting in pulmonary endothelial damage. Nonetheless, details