安全性情報
RAB0082
Sigma-Aldrich
Human CD163 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CD163(9332)
詳細
The Human CD163 (also known as hemoglobin scavenger receptor) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CD163 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human CD163
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human CD163 ELISA kit has been used to measure the levels of CD163 in plasma samples and cell culture supernatants.
生物化学的/生理学的作用
Cluster of differentiation 163 (CD163) is a scavenger receptor. It is expressed on the surface of activated macrophages. This protein modulates anti-inflammatory functions and has a role in hemoglobin-haptoglobin clearance. Various cytokines influence the expression of CD163. It may be associated with hepatocellular carcinoma.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Macrophage activation marker soluble CD163 may predict disease progression in hepatocellular carcinoma.
Kazankov K
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation (2016)
A Ross Eckard et al.
HIV medicine, 15(9), 537-546 (2014-03-22)
HIV-infected patients on antiretroviral therapy (ART) have an increased cardiovascular disease (CVD) risk as a result of heightened inflammation and immune activation, despite at times having normal lipids and few traditional risk factors. Biomarkers are needed to identify such patients
Clinical significance of soluble CD163 in polymyositis-related or dermatomyositis-related interstitial lung disease.
Enomoto Y
Arthritis Research & Therapy (2017)
Martin Hoenigl et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 69(4), 676-686 (2018-11-13)
Despite effective antiretroviral therapy (ART), human immunodeficiency virus (HIV) infection remains associated with higher morbidity and mortality, driven, in part, by increased inflammation. Our objective was to identify associations between levels of plasma biomarkers of chronic inflammation, microbial translocation, and
Monocyte-lymphocyte cross-communication via soluble CD163 directly links innate immune system activation and adaptive immune system suppression following ischemic stroke
Grant C
Scientific Reports (2017)