安全性情報
RAB0053
Sigma-Aldrich
Mouse MIP-3 β / CCL19 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
別名:
C-C motif chemokine 19, CCL19, MIP-3 beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 4.1-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Ccl19(24047)
詳細
C-C motif chemokine ligand 19 (CCL19), also known as macrophage inflammatory protein (MIP)-3β, is encoded by the gene mapped to human chromosome 9. The encoded protein is specifically expressed in lymphoid tissues.
The Mouse MIP-3-β (Macrophage Inflammatory Protein 3 β) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse MIP-3- β in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse MIP-3 β
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
C-C motif chemokine ligand 19 (CCL19) acts as a chemoattractant for T and B lymphocytes, dendritic cells, macrophage progenitor cells and natural killer cells. Therefore, this protein might play an essential role in migration of T cells in the thymus and transfer of T and B cells to secondary lymphoid organs. Overexpression of MIP-3 β (macrophage inflammatory protein-3β)/ C-C motif chemokine ligand 19 (CCL19) leads to pulmonary sarcoidosis.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Expression of macrophage inflammatory protein-3 beta/CCL19 in pulmonary sarcoidosis.
Gibejova A
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 167(12), 1695-1703 (2003)
CCL19 and CCL21 induce a potent proinflammatory differentiation program in licensed dendritic cells.
Marsland BJ
Immunity, 22(4), 493-505 (2005)
The CCR7 ligand elc (CCL19) is transcytosed in high endothelial venules and mediates T cell recruitment.
Baekkevold ES
The Journal of Experimental Medicine, 193(9), 1105-1112 (2001)