クローン
RB-10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 110 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human, bovine, hamster
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable using 3% paraformaldehyde fixation, 0.15% Triton X-100 permeabilization
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using a whole cell extract of human melanoma cell line G-361
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer795)
遺伝子情報
human ... RB1(5925)
mouse ... Rb1(19645)
rat ... Rb1(24708)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- fluorescence-activated cell sorting (FACS) assays
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
R6878-VAR:
R6878-BULK:
R6878-.1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)