クローン
Rab9-29, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~23 kDa
化学種の反応性
human, rat, hamster, canine, mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAB9A(9367)
mouse ... Rab9(56382)
rat ... Rab9a(84589)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R5404-VAR:
R5404-200UL:
R5404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)