分子量
antigen ~60 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human RanGAP1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer428)
遺伝子情報
human ... RANGAP1(5905)
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R5280-BULK:
R5280-VAR:
IXO14360:
R5280-25UL:
R5280-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)