分子量
antigen ~65 kDa
交差性
human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells transfected with human RanGAP1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RANGAP1(5905)
mouse ... Rangap1(19387)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R0155-200UL:
R0155-VAR:
R0155-25UL:
R0155-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)