分子量
antigen 48 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using HeLa cells fixed with paraformaldehyde-Triton
western blot: 0.5-1 μg/mL using MCF7 nuclear extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBBP4(5928)
mouse ... Rbbp4(19646)
rat ... Rbbp4(313048)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R3654-200UL:
IXO13146:
IXO13146-1ML:
R3654-VAR:
R3654-BULK:
試験成績書(COA)