Key Documents
R3388
Sigma-Aldrich
凍結保存ラック、ステンレス製
Vertical; 4-shelf for 51/4 × 51/4 × 33/4in. boxes
別名:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.22
物質
polyketone
特徴
Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene DS5037-0004
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.