安全性情報
R313FH-500
Sigma-Aldrich
Rat Cardiomyocyte Growth Medium without FBS or Horse Serum (500 ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
フォーム
liquid
品質水準
シェルフライフ
6 mo.
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
All-in-one ready-to-use media
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
R313FH-500:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)