Merck
R2758
Microcentrifuge tube rack, rectangular
6 x 12 400μl tubes, white
別名:
tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
特徴
6 x 12 400μl tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18840-0000
L × W × H
9 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stackable racks hold 72 tubes in a 6 × 12 array.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4