R1658
RS-102221 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
別名:
4-dione hydrochloride hydrate, 8-[5-(2,4-Dimethoxy-5-(4-trifluoromethylphenylsulphonam ido)phenyl-5-oxopentyl]-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.COc1cc(OC)c(cc1NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F)C(=O)CCCCN3CCC4(CC3)NC(=O)NC4=O
InChI
1S/C27H31F3N4O7S.ClH.H2O/c1-40-22-16-23(41-2)20(33-42(38,39)18-8-6-17(7-9-18)27(28,29)30)15-19(22)21(35)5-3-4-12-34-13-10-26(11-14-34)24(36)31-25(37)32-26;;/h6-9,15-16,33H,3-5,10-14H2,1-2H3,(H2,31,32,36,37);1H;1H2
InChI Key
IGACJTZTAQBWKN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
R1658-25MG:
R1658-5MG:
R1658-VAR:
R1658-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)