Merck
R129
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗リアノジンレセプター マウス宿主抗体
clone 34C, ascites fluid
別名:
Anti-CCO, Anti-KDS, Anti-MHS, Anti-MHS1, Anti-PPP1R137, Anti-RYDR, Anti-RYR, Anti-RYR-1, Anti-SKRR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF (d)
IHC (f)
IP
WB
クローン:
34C, monoclonal
化学種の反応性:
human, rat, rabbit, canine, mink, bovine, frog, fish, primate, chicken, mouse, sheep
citations:
17
テクニック:
direct immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
34C, monoclonal
分子量
antigen 565 kDa (non-mammalian vertebrates, doublet at 565 kDa representing the α and β isoforms)
化学種の反応性
human, rat, rabbit, canine, mink, bovine, frog, fish, primate, chicken, mouse, sheep
テクニック
direct immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
リアノジン受容体(RyR)は、筋細胞内の筋小胞体(SR)からのCa2+の放出に関与するチャネルであり、非筋細胞のCa2+調節にも役割を果たします。RyRはホモテトラマーとして存在し、短い細胞質C末端と4~10回膜貫通ドメインを持つと予測されています。「足」領域と呼ばれるタンパク質の残りの部分は、T管とSRの間の細胞質にあります。哺乳動物のRyRは、以下の3つの異なる遺伝子の産物です: 主に骨格筋および脳の領域で発現するRyR-1、主に心筋で発現しますが、胃、内皮細胞、および脳の広範な領域にも認められるRyR-2、ならびに平滑筋および脳(線条体、視床、海馬)に認められるRyR-3です。
本抗体はRyR-1(主に骨格筋と脳の領域内で発現し、αアイソフォームとしても知られる)およびRyR-2(主に心筋内で発現するが、胃、内皮細胞、および脳の広範な領域でも見られ、βアイソフォームとしても知られる)と強く反応します。免疫組織化学的検査によると、抗体の染色はラット海馬における受容体の小胞体局在場所と一致しています。
免疫原
部分的に精製されたニワトリ胸筋リアノジン受容体(RyR)。
アプリケーション
マウスモノクローナルクローン34C抗リアノジン受容体は、免疫細胞化学技術および免疫組織化学(IHC)技術による検出と定量を目的としてリアノジン受容体をタグ標識するために使用されます。 これは、筋細胞の筋小胞体からのカルシウム流入の研究におけるリアノジン受容体の存在および役割を明らかにするためのプローブとして使用されます。
本抗体が使用され成功している用途や関連の査読論文を以下に示します。
ウエスタンブロッティング(1論文)
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含む精製IgG1抗体。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R129-100UL:
R129-VAR:
R129-100UL-PW:
R129-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J A Airey et al.
The Journal of biological chemistry, 265(24), 14187-14194 (1990-08-25)
We report evidence for two foot protein isoforms in chicken pectoral muscle. (i) Two polypeptides with molecular masses of approximately 500 kDa copurify with [3H]ryanodine binding. (ii) Both polypeptides are associated with oligomeric proteins similar in size to the mammalian
Janet E Jeffrey et al.
Arthritis research & therapy, 9(6), R129-R129 (2007-12-22)
This study investigated the release of prostaglandin E2 (PGE2) from cartilage following an impact load in vitro and the possible chondroprotective effect of cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibition using non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Explants of human articular cartilage were subjected to a
Morten Hostrup et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 119(5), 475-486 (2015-07-15)
The study was a randomized placebo-controlled trial investigating mechanisms by which chronic β2-adrenergic stimulation enhances muscle force and power output during maximal cycle ergometer exercise in young men. Eighteen trained men were assigned to an experimental group [oral terbutaline 5
Michele Scorzeto et al.
PloS one, 8(10), e74919-e74919 (2013-10-08)
Mitochondrial calcium handling and its relation with calcium released from sarcoplasmic reticulum (SR) in muscle tissue are subject of lively debate. In this study we aimed to clarify how the SR determines mitochondrial calcium handling using dCASQ-null mice which lack
Vanessa Schartner et al.
Acta neuropathologica, 133(4), 517-533 (2016-12-25)
Muscle contraction upon nerve stimulation relies on excitation-contraction coupling (ECC) to promote the rapid and generalized release of calcium within myofibers. In skeletal muscle, ECC is performed by the direct coupling of a voltage-gated L-type Ca2+ channel (dihydropyridine receptor; DHPR)