Merck
MAK478
Sigma-Aldrich
α-Amylase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Assay Kit for Amylase Activity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
agriculture
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders; gastrointestinal diseases; genitourinary disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Amylase belongs to the family of glycoside hydrolase enzymes that break down starch into glucose molecules by acting on α-1,4- glycosidic bonds. The α-amylases cleave at random locations on the starch chain, ultimately yielding maltotriose and maltose, glucose and "limit dextrin" from amylose and amylopectin. In mammals, α-amylase is a major digestive enzyme. Increased enzyme levels in humans are associated with salivary trauma, mumps due to inflammation of the salivary glands, pancreatitis, and renal failure.
特徴および利点
  • The linear detection range of the kit is 0.3 to 50 U/L α-amylase.
適合性
The kit is suitable for the determination of α-amylase activity in blood, saliva, urine, grains, and other agricultural samples.
原理
Simple, direct, and automation-ready procedures for measuring amylase activity are very desirable. The α-Amylase Activity Assay Kit method involves two steps. First, α -amylase in the sample hydrolyses starch and the product is rapidly converted to glucose by α-glucosidase and hydrogen peroxide by glucose oxidase. Next, the hydrogen peroxide concentration is determined with a colorimetric reagent at 585 nm.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)