Merck
PZ0407
Sigma-Aldrich
PF-04957325
≥98% (HPLC)
別名:
3-[[(2R)-4-(2-Thiazolylmethyl)-2-morpholinyl]methyl]-5-(trifluoromethyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 3-[[(2R)-4-(thiazol-2-ylmethyl)morpholin-2-yl]methyl]-5-(trifluoromethyl)triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15F3N8OS
CAS番号:
分子量:
400.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(C1=NC2=C(C(N)=N1)N=NN2C[C@@H]3OCCN(C3)CC4=NC=CS4)F
InChI
1S/C14H15F3N8OS/c15-14(16,17)13-20-11(18)10-12(21-13)25(23-22-10)6-8-5-24(2-3-26-8)7-9-19-1-4-27-9/h1,4,8H,2-3,5-7H2,(H2,18,20,21)/t8-/m1/s1
InChI Key
VNLPYEMGHGDRRZ-MRVPVSSYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-04957325 is a cAMP-competitive, potent and selective phosphodiesterase 8 inhibitor (IC50 = 3.05 nM/PDE8A, 0.44 nM/PDE8B, 1 μM/PDE4D with 12-14 nM cAMP; >1 μM/all other PDEs).
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0407-BULK:
PZ0407-25MG:
PZ0407-5MG:
PZ0407-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)