Merck
PZ0339
Sigma-Aldrich
PF-06683324
≥98% (HPLC)
別名:
2-((3R,4S)-3-Fluoro-1-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)piperidin-4-yloxy)-5-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)nicotinamide, 2-[[(3R,4S)-3-Fluoro-1-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]piperidin-4-yl]oxy]-5-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)pyridine-3-carboxamide, PF06683324
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H23F4N5O4
CAS番号:
分子量:
521.46
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 30 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(CC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)N2C[C@@H](F)[C@@H](OC3=C(C(N)=O)C=C(C4=CN(C)C=N4)C=N3)CC2
InChI
1S/C24H23F4N5O4/c1-32-12-19(31-13-32)15-9-17(22(29)35)23(30-10-15)36-20-6-7-33(11-18(20)25)21(34)8-14-2-4-16(5-3-14)37-24(26,27)28/h2-5,9-10,12-13,18,20H,6-8,11H2,1H3,(H2,29,35)/t18-,20+/m1/s1
InChI Key
XJIIVPVOGYFVME-QUCCMNQESA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-0668324 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
PF-0668324 is pan tropomyosin-related kinase inhibitor.
その他情報
This compound was developed by Pfizer for Kinase Phosphatase Biology research. To learn more about Sigma′s partnership with Pfizer and view other authentic, high-quality Pfizer compounds, visit sigma.com/bsm-pfizer.
法的情報
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0339-VAR:
PZ0339-25MG:
PZ0339-BULK:
PZ0339-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)