Merck
PZ0189
Sigma-Aldrich
CP-316819
≥98% (HPLC)
別名:
5-クロロ-N-[(1S,2R)-2-ヒドロキシ-3-(メトキシメチルアミノ)-3-オキソ-1-(フェニルメチル)プロピル]-1H-インドール-2-カルボキサミド; GPi 819
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22ClN3O4
CAS番号:
分子量:
415.87
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CON(C)C(=O)[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C21H22ClN3O4/c1-25(29-2)21(28)19(26)17(10-13-6-4-3-5-7-13)24-20(27)18-12-14-11-15(22)8-9-16(14)23-18/h3-9,11-12,17,19,23,26H,10H2,1-2H3,(H,24,27)/t17-,19+/m0/s1
InChI Key
WEQLRDLTRCEUHG-PKOBYXMFSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
CP-316819 has been used as a positive control to study the inhibitory activity against glycogen phosphorylase in vitro.
生物化学的/生理学的作用
CP-316819はグリコーゲンホスホリラーゼ・インヒビターです。
CP-316819は強力なグリコーゲンホスホリラーゼ・インヒビターです。(ヒト肝GPαに対してIC50 = 40 nM)CP-316819は低血糖状態で脳内のグリコーゲン利用を促進し、神経細胞死を防ぎ、脳内の電流を維持します。
CP-316819 belongs to the family of indole-2-carboxamide series of phosphorylase inhibitors. It has an ability to regulate interaction of glycogen targeting subunit (GL) 16mer peptide with phosphorylase a.
法的情報
Pfizer Inc.との契約に基づき、研究目的用として販売しています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0189-VAR:
PZ0189-5MG:
PZ0189-BULK:
PZ0189-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The hepatic PP1 glycogen-targeting subunit interaction with phosphorylase a can be blocked by C-terminal tyrosine deletion or an indole drug
Kelsall LR, et al.
Febs Letters, 581(24), 4749-4753 (2007)
Synthesis and Antidiabetic Activity of Thiazolo [2, 3-f] Purine Derivatives and Their Analogs
Spasov AA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 51(7), 533-539 (2017)