361515
Glycogen Phosphorylase Inhibitor
The Glycogen Phosphorylase Inhibitor, also referenced under CAS 648926-15-2, controls the biological activity of Glycogen Phosphorylase.
別名:
Glycogen Phosphorylase Inhibitor, 1-(3-(3-(2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl)ureido)-4-methoxyphenyl)-3-methylurea
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(cc(c(c1)Cl)C(=O)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)NC(=O)NC)OC)F
InChI
1S/C17H15ClF2N4O4/c1-21-16(26)22-8-3-4-14(28-2)13(5-8)23-17(27)24-15(25)9-6-11(19)12(20)7-10(9)18/h3-7H,1-2H3,(H2,21,22,26)(H2,23,24,25,27)
InChI Key
ROJNYKZWTOHRNU-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Glycogen phosphorylase
包装
警告
再構成
WGK
WGK 1
Jan Code
361515-MG:
361515-1.1ML:
361515-1MG:
361515-5MG:
試験成績書(COA)