アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder (Hygroscopic)
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
H2O: ≥12 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cl.Cl.CCOC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CCCCN)NC[C@@H](N)CCCCN)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H71N9O6.4ClH.H2O/c1-7-57-41(56)34(23-27(2)3)49-39(54)36(42(4,5)6)50-37(52)33(24-28-25-46-31-17-9-8-16-30(28)31)48-38(53)35-19-14-22-51(35)40(55)32(18-11-13-21-44)47-26-29(45)15-10-12-20-43;;;;;/h8-9,16-17,25,27,29,32-36,46-47H,7,10-15,18-24,26,43-45H2,1-6H3,(H,48,53)(H,49,54)(H,50,52);4*1H;1H2/t29-,32-,33-,34-,35-,36+;;;;;/m0...../s1
InChI Key
PIFVEGOSSWCHFK-AEPODNBTSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0175-BULK:
PZ0175-5MG:
PZ0175-VAR:
PZ0175-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
We offer many products related to neurotensin receptors for your research needs.