Merck
PZ0155
Sigma-Aldrich
PF-03716556
≥98% (HPLC)
別名:
PF-03716556, [N-(2-ヒドロキシエチル)-N,2-ジメチル-8-{[(4R)-5-メチル-3,4-ジヒドロ-2H-クロメン-4-イル]アミノ}イミダゾ[1,2-a]ピリジン-6-カルボキサミド]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26N4O3
CAS番号:
分子量:
394.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(CCO)C(=O)c1cc(N[C@@H]2CCOc3cccc(C)c23)c4nc(C)cn4c1
InChI
1S/C22H26N4O3/c1-14-5-4-6-19-20(14)17(7-10-29-19)24-18-11-16(22(28)25(3)8-9-27)13-26-12-15(2)23-21(18)26/h4-6,11-13,17,24,27H,7-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChI Key
YBHKBMJREUZHOV-QGZVFWFLSA-N
生物化学的/生理学的作用
強力かつ選択的で可逆的なプロトンポンプ拮抗薬(H,K-ATPアーゼ)
特徴および利点
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0155-VAR:
PZ0155-25MG:
PZ0155-5MG:
PZ0155-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.