Merck
PZ0148
Sigma-Aldrich
CP-802079 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
別名:
({3-(4-Chlorophenyl)-3-[4-(thiazole-carbonyl)-phenoxy]-propyl}-methyl-amino)-acetic acid hydrochloride hydrate, N-[3-(4-Chlorophenyl)-3-[4-(2-thiazolylcarbonyl)phenoxy]propyl]-N-methyl-glycine hydrochloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21ClN2O4S · xHCl · yH2O
CAS番号:
分子量:
444.93 (anhydrous free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
very light brown
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2nccs2)c3ccc(Cl)cc3)CC(O)=O
InChI
1S/C22H21ClN2O4S.ClH.H2O/c1-25(14-20(26)27)12-10-19(15-2-6-17(23)7-3-15)29-18-8-4-16(5-9-18)21(28)22-24-11-13-30-22;;/h2-9,11,13,19H,10,12,14H2,1H3,(H,26,27);1H;1H2
InChI Key
CVQXAUBKPDYXHF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-802079 is a potent and selective GlyT1 antagonist.
CP-802079 is a potent and selective glycine transporter type 1 (GlyT1) antagonist. Antagonists of GlyT1 increase levels of glycine in the synaptic cleft and, like direct glycine site agonists, they can augment NMDAR currents and NMDAR-mediated functions. CP-802,079 significantly increases the amplitude of the NMDAR currents and LTP.
特徴および利点
This compound is featured on the Glycine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0148-BULK:
PZ0148-VAR:
PZ0148-5MG:
PZ0148-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)