アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CCC(C=NC=N1)=C1N2CCN(CC3=NC4=C(C=CC(C(F)(F)F)=C4)N3)CC2
InChI
1S/C19H21F3N6/c1-2-13-10-23-12-24-18(13)28-7-5-27(6-8-28)11-17-25-15-4-3-14(19(20,21)22)9-16(15)26-17/h3-4,9-10,12H,2,5-8,11H2,1H3,(H,25,26)
InChI Key
FBLPQCAQRNSVHB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... RPS6KB1(6198)
mouse ... Rps6kb1(72508)
rat ... Rps6kb1(83840)
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0143-BULK:
PZ0143-5MG:
PZ0143-25MG:
PZ0143-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
Sigma-Aldrich offers many products related to PKB/Akt for your research needs.