Merck
PZ0137
Sigma-Aldrich
CP-471474
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[[4-(4-フルオロフェノキシ)フェニル]スルホニル]アミノ]-N-ヒドロキシ-2-メチルプロパンアミド, PF-1626077
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17FN2O5S
CAS番号:
分子量:
368.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)(NS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1)C(=O)NO
InChI
1S/C16H17FN2O5S/c1-16(2,15(20)18-21)19-25(22,23)14-9-7-13(8-10-14)24-12-5-3-11(17)4-6-12/h3-10,19,21H,1-2H3,(H,18,20)
InChI Key
QCOQJYRPDUMCNP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
CP-471474は、マトリックスメタロプロテアーゼ類に広範に作用するインヒビターです。MMP-2、MMP-3、MMP-9、MMP-13に対し、低nM濃度のIC50値で有効性を示しています。MMP-1に対する効力は低くなっています(IC50 > 1 μM)。心筋梗塞の実験マウスにおいて、CP-471474は左室リモデリングを阻止しています。また、肺気腫のモルモットモデルでは、喫煙による肺炎症を抑制しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PZ0137-BULK:
PZ0137-5MG:
PZ0137-25MG:
PZ0137-VAR:
試験成績書(COA)