Merck
P0047
Sigma-Aldrich
PD166793 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-2-(4'-ブロモ-ビフェニル-4-スルホニルアミノ)-3-メチル-酪酸 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18BrNO4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
412.30 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.CC(C)[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H18BrNO4S.H2O/c1-11(2)16(17(20)21)19-24(22,23)15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(18)8-4-12;/h3-11,16,19H,1-2H3,(H,20,21);1H2/t16-;/m0./s1
InChI Key
LUKRECOTGXWIDO-NTISSMGPSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
PD166793はMMP分子のインヒビターとして広範に作用しますが、クラス選択性を有します(MMP-2、3 は低nM濃度、MMP-1、7、9 は低µM濃度)。
PD166793はMMP分子のインヒビターとして広範に作用しますが、クラス選択性を有します(MMP-2、3は低nM濃度、MMP-1、7、9は低µM濃度)。高脂肪食にPD166793を添加すると血糖上昇が大幅に抑えられます。PD166793処置したZDFラットではβ細胞の機能亢進によりグルコース恒常性が改善します。高脂肪食のメスZDFラットではβ細胞の機能不全と糖尿病が抑制されます。ラットの心不全モデルにおいては左室リモデリングや機能不全を阻止することが示されています。PD166793処置した動物では、正常血糖や正常な耐糖能が維持されると同時に、これらの動物においてインスリン抵抗性の結果として見られる高濃度の血清インスリンが維持されます。これらの動物のインスリン抵抗性は元に戻っていません。この化合物の最も顕著な作用は、膵臓のインスリン量とβ細胞の容量に対する作用です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0047-25MG:
P0047-5MG:
P0047-VAR:
P0047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)