安全性情報
PRS4685
Sigma-Aldrich
Anti-Nanos1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗NOS1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NANOS1(340719)
免疫原
a 14 amino acid peptide from near the center of human Nanos1.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4685.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4685-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)