安全性情報
PRS3877
Sigma-Aldrich
Anti-TANK (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗I-TRAF抗体, 抗TRAF ファミリーメンバー関連NFKBアクチベーター抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 47 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TANK(10010)
免疫原
a 14 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human TANK.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3877.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3877-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hai-ying Chen et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 68(6), 709-713 (2014-08-06)
Exposure of Tca-8113 cells to proteasome inhibitor carbobenzoxy-Leu-Leu-leucinal (MG-132) causing apoptosis is associated with endoplasmic reticulum (ER) stress. X-box-binding protein-1 (XBP1) is an important regulator of a subset of genes active during ER stress, which is related to cell survival
Juhee Jeon et al.
Biochemical pharmacology, 89(4), 515-525 (2014-04-17)
The ligation of interleukin-1 receptor (IL-1R) or tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1) induces the recruitment of adaptor proteins and their concomitant ubiquitination to the proximal receptor signaling complex, respectively. Such are upstream signaling events of IKK that play essential