PLA0273
Rabbit anti-c-Jun Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
AP-1, AP1, Jun activation domain binding protein, activator protein 1, c-Jun, enhancer-binding protein AP1, jun oncogene, jun proto-oncogene, p39, proto-oncogene c-Jun, v-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
NP_002219.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... c-Jun(3725)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0273-100UL:
PLA0273-100UL-KC:
試験成績書(COA)