Merck
44197
Supelco
2-ドデシルシクロブタノン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30O
CAS番号:
分子量:
238.41
Beilstein:
8701742
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC1CCC1=O
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-16(15)17/h15H,2-14H2,1H3
InChI Key
VVKRFZDUZMLMQM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mostafa Taghvaei et al.
Journal of food science, 85(8), 2608-2614 (2020-07-08)
The food irradiation marker, 2-dodecylcyclobutanone (2-DCB), assayed by SPME provides a fast and simple method to estimate the irradiation history of fat-containing food products. The SPME conditions were optimized to maximize the extraction of 2-DCB from chicken jerky treats (CJT)
Andreas Breidbach et al.
Food chemistry, 201, 52-58 (2016-02-13)
Irradiation of food products and ingredients must be indicated by proper labeling. This study evaluated the appropriateness of the European Standard EN 1785:2003 for the detection of 2-alkylcyclobutanones, which are radiolysis products of fatty acids, in cashew nuts and nutmeg