PLA0178
Rabbit anti-p16INK4a Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4I, CDKN2, CMM2, INK4, INK4a, MLM, MTS-1, MTS1, TP16, alternative reading frame, cell cycle negative regulator beta, cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma; p16; inhibits CDK4), multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p19, p19Arf
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
交差性
human
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
AAA92554.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... p16INK4a(1029)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0178-100UL:
PLA0178-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)