PLA0060
Rabbit anti-MCM2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
BM28, CCNL1, CDCL1, D3S3194, DFNA70, KIAA0030, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, cdc19, cell devision cycle-like 1, cyclin-like 1, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin), minichromosome maintenance protein 2 homolog, mitotin, mitotin (S. cerevisiae), nuclear protein BM28
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_0045117.2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... MCM2(4171)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0060-100UL-KC:
PLA0060-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)