PLA0041
Goat anti-MCM6 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
MCG40308, MCM6 minichromosome maintenance deficient 6 (MIS5 homolog; S. pombe), MCM6 minichromosome maintenance deficient 6 (MIS5 homolog; S. pombe) (S. cerevisiae), MIS5 homolog (S.pombe), Mis5, P105MCM, minichromosome maintenance deficient (mis5; S. pombe) 6, minichromosome maintenance deficient 6 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_005906.2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
goat ... MCM6(4175)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0041-100UL:
PLA0041-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)