安全性情報
PG240200
Supelco
Controlled pore glass–uncoated
nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh
別名:
Glass, controlled-pore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115716
NACRES:
SB.52
形状
powder
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
polymer
粒径
120-200 mesh
ポアサイズ
240 Å nominal diameter
分離法
size exclusion (SEC)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
PG240200-10CCM:
PG240200-50CC:
PG240200-VAR:
PG240200-BULK:
PG240200-25CCM:
試験成績書(COA)