Merck
P8044
Sigma-Aldrich
プロテイナーゼ K from Tritirachium album
≥3.0 unit/mg solid, lyophilized powder
別名:
エンドペプチダーゼK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
maize
microbial (T.album
T. ALBUM)
plant seeds (barley)
soybean
yeast
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥3.0 unit/mg solid
分子量
28.93 kDa
組成
Protein, ≥15% biuret
テクニック
DNA extraction: suitable
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
DNAおよびRNA分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために有用です。
リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合するエンドトキシンを除去します。
肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用であることが報告されています
膜上の酵素局在化を評価します
抗体標識のためパラフィン包埋組織切片処理に使用され、抗原結合部位を露出させます。
伝達性海綿状脳症(TSE)研究において、プリオンを調べるために、脳組織サンプルのタンパク質を分解する目的で使用されます。
シグマの酵素は、Yarrowia lipolytica由来ユビキノンの抽出前の複合体Iの分解(NADH:ユビキノン酸化還元酵素)に用いられましたPythium ultimumに対するプロテイナーゼKの作用を調べるために用いられました。また、酵素そのものの自己分解によるアミノ酸の産生を伴わず、沈殿スラリー中で加水分解されるペプチド結合の多様性を最大化するためにも用いられました。
プロテイナーゼKは、DNAやRNAの単離の際にタンパク質分解によるヌクレアーゼの不活性化に有用です。リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合したエンドトキシンの除去に使用されます。また、肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアの単離に有用で、膜上の酵素局在化を評価するために使用されます。さらに、抗原結合部位を露出するためのパラフィン包埋組織切片の処理や、脳組織サンプル中のタンパク質の分解に使用されます。製品P8044は凍結乾燥粉末として供給されます
生物化学的/生理学的作用
プロテイナーゼKは、天然タンパク質に高活性を示します。その特異性は幅広く、未変性状態でも多くの蛋白質を分解します。主にα-アミノ基がブロックされた脂肪族アミノ酸や芳香族アミノ酸のカルボキシ基側のペプチド結合を切断します。至適pHは7.5~9.0で、等電点は8.9です。活性化にはCa2+(1~5 mM)を必要とします。プロテイナーゼKは、ジイソプロピルフルオロリン酸(DFIP)やフッ化フェニルメタンスルホニル(PMSF)に阻害されます。
プロテイナーゼKは安定した反応性の高いセリンプロテアーゼです。結晶構造および分子構造の研究で得られたエビデンスは、この酵素がスブチリシンファミリーに属し、活性部位が触媒三残基造(Asp39-His69-Ser224)を持つことを示しています。プロテイナーゼKは広範囲の環境(pH、バッファー塩、界面活性剤[SDS]、温度)で安定です。 0.1~0.5%のSDSの存在下でプロテイナーゼKは活性を保ち、DNA調製において分離されたDNAの完全性を損なうことなくさまざまなタンパク質およびヌクレアーゼを分解します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°Cで1分間に尿素変性ヘモグロビンを加水分解し1.0 μmolチロシン相当の発色を生ずる酵素量です(Folin-Ciocalteu試薬で発色)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8044-5G-PW:
P8044-VAR:
P8044-250MG:
P8044-1G-C:
P8044-BULK:
P8044-1G-PW:
P8044-250MG-PW:
P8044-5G:
P8044-250MG-C:
P8044-1G:
P8044-500UN:
P8044-5G-C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Bermejo-Alvarez et al.
Biology of reproduction, 79(4), 594-597 (2008-06-27)
It has been reported that the mammalian female could have a preconceptual influence on the sex of her offspring, and it has been hypothesized that this influence could go some way toward accounting for the reported lower fertility following insemination
C Dunne et al.
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 8), 2069-2078 (2000-08-10)
Stenotrophomonas maltophilia W81 can protect sugar beet against PYTHIUM:-mediated damping-off disease through the production of an extracellular protease. Here, the proteolytic enzyme of W81 was purified by anion-exchange chromatography and characterized as a serine protease. The purified enzyme was fungicidal
Bioavailable amino acids in sediments: A biomimetic, kinetics-based approach
Mayer LM, et al.
Limnology and Oceanography, 40(3), 511-520 (1995)
Stefan Dröse et al.
Biochimica et biophysica acta, 1556(1), 65-72 (2002-09-28)
NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) is the largest multiprotein complex of the mitochondrial respiratory chain. His-tagged complex I purified from the strictly aerobic yeast Yarrowia lipolytica exhibited electron transfer rates from NADH to n-decylubiquinone of less than 2% when compared to
Enzymes of Molecular Biology
M.M. Burrell
Methods in Molecular Biology, 16, 307-307 (1993)
資料
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
プロトコル
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).