詳細
Proteinase K is a highly active 28,904-Daserine protease isolated from the fungusTritirachium album. The enzyme exhibitsbroad cleavage specificity on native anddenatured proteins and is widely used in thepurification of DNA and RNA. Its activityis increased in the presence of denaturantssuch as SDS (1%) and elevated temperature(50-60°C). The recommended workingconcentration is 50-100 µg/ml for proteinremoval and enzyme inactivation, and up to2 mg/ml for tissue treatment. The Proteinase K,Lyophilized powder can be prepared as a20 mg/ml stock solution in water and storedin aliquots at -20°C. The enzyme is alsoavailable as a ready-to-use concentrated stocksolution (600 mAU/ml) that is convenientfor routine use in most applications. 1 mgof Proteinase K is the equivalent of 30 mAU(AU = Anson unit). The Novagen ProteinaseK products are free of detectable DNase andRNase
アプリケーション
DNAおよびRNAの分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために有用です。
DNAおよびRNA分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために有用です。
リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合するエンドトキシンを除去します。
肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用であることが報告されています
膜上の酵素局在化を評価します
抗体標識のためパラフィン包埋組織切片処理に使用され、抗原結合部位を露出させます。
伝達性海綿状脳症(TSE)研究において、プリオンを調べるために、脳組織サンプルのタンパク質を分解する目的で使用されます。
リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合するエンドトキシンを除去します。
肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用であることが報告されています
膜上の酵素局在化を評価します
抗体標識のためパラフィン包埋組織切片処理に使用され、抗原結合部位を露出させます。
伝達性海綿状脳症(TSE)研究において、プリオンを調べるために、脳組織サンプルのタンパク質を分解する目的で使用されます。
生物化学的/生理学的作用
プロテイナーゼKは安定した反応性の高いセリンプロテアーゼです。結晶構造および分子構造の研究で得られたエビデンスは、この酵素がスブチリシンファミリーに属し、活性部位が触媒三残基造(Asp39-His69-Ser224)を持つことを示しています。プロテイナーゼKは広範囲の環境(pH、バッファー塩、界面活性剤[SDS]、温度)で安定です。 0.1~0.5%のSDSの存在下でプロテイナーゼKは活性を保ち、DNA調製において分離されたDNAの完全性を損なうことなくさまざまなタンパク質およびヌクレアーゼを分解します。
警告
Toxicity: Harmful (C)
単位の定義
One AU (AU = Anson unit) is defined as the amount of enzyme that liberates 1.0 µmol (181 µg) of tyrosine from casein per minute at pH 7.5 at 37°C.
法的情報
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
70663-4:
70663-5:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yang Sui et al.
Nucleic acids research, 50(12), 6890-6902 (2022-06-25)
Ribonucleotides can be incorporated into DNA during replication by the replicative DNA polymerases. These aberrant DNA subunits are efficiently recognized and removed by Ribonucleotide Excision Repair, which is initiated by the heterotrimeric enzyme RNase H2. While RNase H2 is essential
Yang Deng et al.
Cell death & disease, 13(12), 1057-1057 (2022-12-21)
Acute ischemic stroke (AIS) is a global cerebrovascular disease with high disability and mortality, which has no effective therapy. Studies have demonstrated that astrocyte-derived exosomes (ADEXs) provided neuroprotection in experimental stroke models. Nevertheless, the role of exosomes derived from oxygen-glucose-deprivation/reoxygenation-stimulated
Jae Wook Hyeon et al.
Scientific reports, 5, 14944-14944 (2015-10-10)
Prion diseases are associated with the conformational conversion of the physiological form of cellular prion protein (PrP(C)) to the pathogenic form, PrP(Sc). Compounds that inhibit this process by blocking conversion to the PrP(Sc) could provide useful anti-prion therapies. However, no
Rodrigo Ibarra-García-Padilla et al.
STAR protocols, 2(3), 100709-100709 (2021-08-18)
Characterizing mRNA and protein expression with temporal and spatial resolution is a valuable component of nearly every developmental study. Here, we describe a protocol that combines in situ hybridization chain reaction (HCR) and immunofluorescence, allowing for the detection of mRNAs and
Felicia Lazure et al.
Nature communications, 14(1), 535-535 (2023-02-03)
Adult stem cells are indispensable for tissue regeneration, but their function declines with age. The niche environment in which the stem cells reside plays a critical role in their function. However, quantification of the niche effect on stem cell function