テクニック
western blot: 1:1,000 using Cos cells transiently transfected with PAK1, PAK2, or PAK3, and co-transfected with V12 Cdc42 and grown either as adherent cultures to activate PAK, or placed in suspension to suppress PAK activation
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer141)
遺伝子情報
human ... PAK1(5058)
詳細
The antibody detects human PAK1 (46% homologous), PAK2, and PAK3 (46% homologous). Other species have not been tested.
特異性
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P7871-BULK:
P7871-1VL:
P7871-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)