Merck
P7623
Sigma-Aldrich
PKD2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), aqueous glycerol solution
別名:
Protein Kinase D2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous glycerol solution
比活性
100 units/mg protein (Bradford)
分子量
protein apparent mol wt ~140 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PRKD2(25865)
アプリケーション
キナーゼ活性は、最終濃度50 μMの[32P]-ATPを用いて、30°Cで1分間にタンパク質量1 mgのCREBTIDE基質ペプチド(KRREILSRRPSYR)に取り込まれるリン酸のモル量として測定されます。
生物化学的/生理学的作用
PKD2 is a novel phorbol ester- and growth factor-stimulated serine/threonine kinase that contains two cysteine-rich motifs at the N terminus, a pleckstrin homology domain, and a catalytic domain. The PKD family of enzymes have been implicated in very diverse cellular functions, including Golgi organization and plasma membrane directed transport, metastasis, immune responses, apoptosis and cell proliferation.
単位の定義
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into the CREBTIDE substrate (KRREILSRRPSYR) per minute at 30 °C at pH 7.2 using a final concentration of 50 μM [32P] ATP.
物理的形状
Solution of 50 μl in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM dithiothreitol (DTT), 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)