Merck
P7568
Sigma-Aldrich
β-アセチル-γ-O-アルキル-L-α-ホスファチジルコリン ウシ心臓レシチン由来
≥99%, lyophilized powder
別名:
1-O-アルキル-2-アセチルsn-グリセロ-3-ホスホコリン, 2-アセチル-1-アルキル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, AcGEPC, PAF, 血小板活性化因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
4220745
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
lyophilized powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
InChI Key
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
リンパ球、血小板や内皮細胞で産生されるリン脂質であり、 血小板凝集を引き起こすとともに、炎症やアナフィラキシ-、創傷修復に関与しています。
包装
アルゴン封入包装
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7568-5MG-PW:
P7568-BULK:
P7568-1MG:
P7568-5MG:
P7568-10MG:
P7568PROC:
P7568-PH:
P7568-VAR:
P7568-1MG-PW:
P7568-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Bussolino et al.
Cell calcium, 5(5), 463-473 (1984-10-01)
Platelet-activating factor (1-0-alkyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine, PAF) is a potent inducer of shape-change, aggregation and secretion in platelets. PAF causes a rapid increase in intracellular calcium, but has no calcium gating effect in intact lipid bilayers. Human red cells (RBC) did not metabolize
Stephanie Saul et al.
Journal of leukocyte biology, 106(5), 1101-1115 (2019-06-20)
Neutrophils play a central role in immunity and inflammation via their intrinsic ability to migrate into inflamed tissue, to phagocytose pathogens, and to kill bacterial and fungi by releasing large quantities of superoxide anions and lytic enzymes. The molecular pathways