アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
light yellow
溶解性
DMSO: 9 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccc(CCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)cc2
InChI
1S/C21H17Cl2NO2/c22-18-12-9-15(13-19(18)23)6-5-14-7-10-16(11-8-14)24-20-4-2-1-3-17(20)21(25)26/h1-4,7-13,24H,5-6H2,(H,25,26)
InChI Key
ZCQOSCDABPVAFB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5624-5MG:
P5624-25MG:
P5624-VAR:
P5624-BULK:
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.