Merck
M5060
Sigma-Aldrich
E-4031
≥98% (HPLC), lyophilized powder
別名:
N-[4-[[1-[2-(6-メチル-2-ピリジニル)エチル]-4-ピペリジニル]カルボニル]フェニル]メタンスルホンアミド 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N3O3S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
474.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
保管条件
desiccated
テクニック
cell culture | embryo: suitable
white
溶解性
H2O: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.Cc1cccc(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(NS(C)(=O)=O)cc3)n1
InChI
1S/C21H27N3O3S.2ClH/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27;;/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
ZQBNWMFBOSOOLX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
E-4031は、次の用途で使用されています。
  • ヒト人工多能性幹細胞由来心筋細胞(hiPSC-CM)にヒトether-a-go-go関連遺伝子(hERG)遮断剤として使用。
  • QT間隔延長症候群(LQTS)特異的人工多能性幹細胞(iPSC)由来胚様体にIKr遮断剤として使用。
  • ラット心房筋細胞にIKr遮断剤として使用。
生物化学的/生理学的作用
E-4031はhERG K+チャネルを選択的にブロックします。
E-4031は抗不整脈薬であり、クラスIIIに属します。E-4031はメタンスルホンアニリド化合物であり、不整脈の治療に有効で、心室細動を調節します。E-4031は、QT間隔延長タイプ1(LQT1)のトランスジェニックウサギにおいて、活動電位持続時間(APD)の延長を媒介します。ヒトether-a-go-go関連遺伝子(hERG)でイソロイシン変異が生じると、E-4031との相互作用が消失します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPotassium Channels(カリウムチャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5060-VAR:
M5060-.5MG:
M5060-BULK-CR:
M5060-1MG:
M5060-.1MG:
M5060-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Impaired inactivation of L-Type Ca2+ current as a potential mechanism for variable arrhythmogenic liability of HERG K+ channel blocking drugs
Kim JG, et al.
PLoS ONE, 11(3), e0149198-e0149198 (2016)
Masataka Fujiwara et al.
PloS one, 6(2), e16734-e16734 (2011-03-03)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) are novel stem cells derived from adult mouse and human tissues by reprogramming. Elucidation of mechanisms and exploration of efficient methods for their differentiation to functional cardiomyocytes are essential for developing cardiac cell models and
Dissociation of E-4031 from the HERG channel caused by mutations of an amino acid results in greater block at high stimulation frequency
Ishii K, et al.
Cardiovascular Research, 57(3), 651-659 (2003)
Susann Björk et al.
Frontiers in physiology, 8, 884-884 (2017-11-23)
Current cardiac drug safety assessments focus on hERG channel block and QT prolongation for evaluating arrhythmic risks, whereas the optogenetic approach focuses on the action potential (AP) waveform generated by a monolayer of human cardiomyocytes beating synchronously, thus assessing the
Pronounced effects of HERG-blockers E-4031 and erythromycin on APD, spatial APD dispersion and triangulation in transgenic long-QT type 1 rabbits
Ziupa D, et al.
PLoS ONE, 9(9), e107210-e107210 (2014)