分子量
antigen ~100 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using nuclear exracts to HeLa human epithelioid carcinoma cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EXOSC10(5394)
mouse ... Exosc10(50912)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
P4124-200UL:
IXO13157:
P4124-VAR:
IXO13157-1ML:
P4124-BULK:
試験成績書(COA)